6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR510077-1G
APOSOR510077-1GEA 168 EUR
APOSOR510077-1G
6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline ≥95%
6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline
Formula: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31630863
Núm. CAS: 61854-62-4