3-Amino-6-bromopicolinic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR510100-250MG
APOSOR510100-250MGEA 102 EUR
APOSOR510100-250MG
3-Amino-6-bromopicolinic acid ≥98%
3-Amino-6-bromopicolinic acid
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14584498
Núm. CAS: 1052708-46-9