(7-Chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR510161-100MG
APOSOR510161-100MGEA 655 EUR
APOSOR510161-100MG
(7-Chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
(7-Chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₀ClN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31617675
Núm. CAS: 1093651-77-4