Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR510247-100MG
APOSOR510247-100MGEA 249 EUR
APOSOR510247-100MG
Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28131934
Núm. CAS: 1824056-12-3