(R,R)-iPr-BI-DIME ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3R)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
OR510256-100MG
APOSOR510256-100MGEA 157 EUR
APOSOR510256-100MG
(R,R)-iPr-BI-DIME ≥98%
(R,R)-iPr-BI-DIME
Formula: C₂₂H₂₉O₃P
MW: 372,438 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31630762
Núm. CAS: 1477517-19-3