DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR51201-1G OR51201-5G
APOSOR51201-1GEA 42.2 EUR
APOSOR51201-1G APOSOR51201-5G
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride
Formula: C₃H₁₀ClN₃O₂
MW: 155.58 g/mol
Pto. de fusión: 183 °C
Número MDL: MFCD08704793
Núm. CAS: 55819-71-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR