N,N-Dibutilformamida 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR51755-100G OR51755-500G
APOSOR51755-100GEA 61.3 EUR
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-Dibutilformamida 99%
N,N-Dibutilformamida
Formula: C₉H₁₉NO
Pto. Ebullición: 120 °C/15mmHg
Densidad: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003289
Núm. CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR