2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR51774-1G OR51774-250MG
APOSOR51774-1GEA 281 EUR
APOSOR51774-1G APOSOR51774-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189879
Núm. CAS: 1196145-66-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR