2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR51912-1G OR51912-250MG
APOSOR51912-1GEA 23.2 EUR
APOSOR51912-1G APOSOR51912-250MG
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012698
Núm. CAS: 3251-69-2
EINECS: 221-840-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR