(3-Clorofenil)acetato de metilo

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR51916-100G OR51916-25G OR51916-5G
APOSOR51916-100GEA 151 EUR
APOSOR51916-100G APOSOR51916-25G APOSOR51916-5G
(3-Clorofenil)acetato de metilo
(3-Clorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800679
Núm. CAS: 53088-68-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR