N-Benzhydryl-N-methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methylbenzhydrylamine
OR5228-500MG
APOSOR5228-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR5228-500MG
N-Benzhydryl-N-methylamine
N-Benzhydryl-N-methylamine
Formula: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Pto. de fusión: 38…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00467853
Núm. CAS: 14683-47-7
UN: 3259
ADR: 8,III