2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene

OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 190 EUR
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂O
MW: 279.96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078664
Núm. CAS: 19614-12-1
UN: 3261
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR