5-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzamide 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR52444-1G
APOSOR52444-1GEA 524 EUR
APOSOR52444-1G
5-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzamide 98%
5-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzamide
Formula: C₇H₄BrClN₂O₃
MW: 279,475 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28127174
Núm. CAS: 1820608-87-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR