1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52482-1G
APOSOR52482-1GEA 78.3 EUR
APOSOR52482-1G
1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane 97%
1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane
Formula: C₁₄H₈Br₆O₂
Pto. de fusión: 223,5…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071811
Núm. CAS: 37853-59-1
EINECS: 253-692-3