[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52548-1G
APOSOR52548-1GEA 604 EUR
APOSOR52548-1G
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂S·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12197080
Núm. CAS: 940876-02-8