4-Hydrazinyl-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR52558-5G
APOSOR52558-5GEA 655 EUR
APOSOR52558-5G
4-Hydrazinyl-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
4-Hydrazinyl-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formula: C₆H₁₀N₄S
MW: 170,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691666
Núm. CAS: 1980-54-7