1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 65.5 EUR
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 185…200 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002861
Núm. CAS: 104-38-1