Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 68.3 EUR
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico 95%
Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico
Formula: C₉H₆O₆
Pto. de fusión: 374…376 °C
Pto. de inflamación: 328 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002517
Núm. CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR