3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 34.8 EUR
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390264
Núm. CAS: 63471-25-0
UN: 3261
ADR: 8,III