D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 52.2 EUR
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₅
Pto. de fusión: ca 192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135831
Núm. CAS: 66-84-2
EINECS: 200-638-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR