2-Bromofenol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 58 EUR
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromofenol 98%
2-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
Pto. Ebullición: 194…195 °C
Pto. de fusión: 44380 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002146
Núm. CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR