Piperidina-N-carbaldehido
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Formylpiperidine, N-Formylpiperidine
OR5448-5G
APOSOR5448-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5448-5G
Piperidina-N-carbaldehido
Piperidina-N-carbaldehido
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Pto. Ebullición: 221…223 °C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006483
Núm. CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0