Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-25GEA 49.5 EUR
APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formula: C₈H₆O₇S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007495
Núm. CAS: 6362-79-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR