2-Chloro-3-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55072-5G
APOSOR55072-5GEA 101 EUR
APOSOR55072-5G
2-Chloro-3-methylaniline 97%
2-Chloro-3-methylaniline
Formula: C₇H₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113332
Núm. CAS: 29027-17-6