Boc-D-trans-Hyp-OMe

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 192 EUR
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09954932
Núm. CAS: 135042-17-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR