3-Bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 87 EUR
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído
3-Bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051690
Núm. CAS: 19652-32-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR