2-(3-Bromophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR59323-1G
APOSOR59323-1GEA 205 EUR
APOSOR59323-1G
2-(3-Bromophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878393
Núm. CAS: 957065-95-1