4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR5971-1G OR5971-5G
APOSOR5971-1GEA 102 EUR
APOSOR5971-1G APOSOR5971-5G
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 220…225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027198
Núm. CAS: 177490-82-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR