3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5978-1G
APOSOR5978-1GEA 163 EUR
APOSOR5978-1G
3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414743
Núm. CAS: 342412-44-6