(R)-(-)-sec-Butilamina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 139 EUR
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butilamina
(R)-(-)-sec-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 63 °C
Densidad: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064416
Núm. CAS: 13250-12-9
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR