1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR60004-1G OR60004-25G OR60004-5G
APOSOR60004-1GEA 37.7 EUR
APOSOR60004-1G APOSOR60004-25G APOSOR60004-5G
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Formula: C₈H₈N₂O
Pto. de fusión: 192…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142654
Núm. CAS: 1849-01-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR