6-Amino-4-methylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR60121-250MG
APOSOR60121-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR60121-250MG
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09839255
Núm. CAS: 179555-10-3