3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR60262-1G OR60262-250MG OR60262-5G
APOSOR60262-1GEA 299 EUR
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG APOSOR60262-5G
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573017
Núm. CAS: 52164-39-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR