2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61010-1G
APOSOR61010-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61010-1G
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Formula: C₄H₄N₂O
Pto. de fusión: 200…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012781
Núm. CAS: 38353-09-2
EINECS: 253-897-8