2-(Benzhydrylthio)acetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61208-25G
APOSOR61208-25GEA 98.6 EUR
APOSOR61208-25G
2-(Benzhydrylthio)acetamide 98%
2-(Benzhydrylthio)acetamide
Formula: C₁₅H₁₅NOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00876107
Núm. CAS: 68524-30-1