2-Bromo-4-metoxipiridina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR61413-1G OR61413-25G OR61413-5G
APOSOR61413-1GEA 30.6 EUR
APOSOR61413-1G APOSOR61413-25G APOSOR61413-5G
2-Bromo-4-metoxipiridina 98%
2-Bromo-4-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254613
Núm. CAS: 89488-29-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR