Methyl-5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
OR62000-250MG
APOSOR62000-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR62000-250MG
Methyl-5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07371572
Núm. CAS: 78155-74-5