Indole-2-acetic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 198 EUR
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00957069
Núm. CAS: 32588-36-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR