2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride

Proveedor: Apollo Scientific

OR6384-1G OR6384-250MG OR6384-500MG OR6384-2.5G
APOSOR6384-1GEA 440 EUR
APOSOR6384-1G APOSOR6384-250MG APOSOR6384-500MG APOSOR6384-2.5G
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClO₃
MW: 158.54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235241
Núm. CAS: 23090-18-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR