N-Etiletilendiamina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR6517-100G OR6517-10G OR6517-25G OR6517-5G OR6517-500G
APOSOR6517-100GEA 60.9 EUR
APOSOR6517-100G APOSOR6517-10G APOSOR6517-25G APOSOR6517-5G APOSOR6517-500G
N-Etiletilendiamina
N-Etiletilendiamina
Formula: C₄H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 128…130 °C
Densidad: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008166
Núm. CAS: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR