α-Cloro-2-metil-3-nitrotolueno

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 600 EUR
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Cloro-2-metil-3-nitrotolueno
α-Cloro-2-metil-3-nitrotolueno
Formula: C₈H₈ClNO₂
Pto. de fusión: 43…46 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007165
Núm. CAS: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR