Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride

OR6944-100G OR6944-250G OR6944-25G
APOSOR6944-100GEA 193 EUR
APOSOR6944-100G APOSOR6944-250G APOSOR6944-25G
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₉NO₃·HCl
MW: 297.780 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012800
Núm. CAS: 1454-53-1
EINECS: 215-929-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR