Methyl-3-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
OR70023-1G
APOSOR70023-1GEA 87 EUR
APOSOR70023-1G
Methyl-3-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-3-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0681 g/mol
Pto. de fusión: 132…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840642
Núm. CAS: 885271-63-6