3-(4-Bromophenyl)cyclobutan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Bromophenyl)-3-oxocyclobutane, 3-(4-Bromophenyl)cyclobutanone
OR7045-1G
APOSOR7045-1GEA 232 EUR
APOSOR7045-1G
3-(4-Bromophenyl)cyclobutan-1-one
3-(4-Bromophenyl)cyclobutan-1-one
Formula: C₁₀H₉BrO
MW: 225,082 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038979
Núm. CAS: 254892-91-6