Naphthalene-1,2,3,4-tetrone dihydrate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-1,2,3,4-tetraoxonaphthalene dihydrate

OR7141-250MG
APOSOR7141-250MGEA 120 EUR
APOSOR7141-250MG
Naphthalene-1,2,3,4-tetrone dihydrate
Naphthalene-1,2,3,4-tetrone dihydrate
Formula: C₁₀H₄O₄·2H₂O
MW: 224.167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093046
Núm. CAS: 34333-95-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR