Ácido 2-cloro-4-piridinborónico, pinacol éster 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7616-25G OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA 272 EUR
APOSOR7616-25G APOSOR7616-5G
Ácido 2-cloro-4-piridinborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2-cloro-4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039870
Núm. CAS: 458532-84-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR