4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7699-250MG OR7699-1G OR7699-5G
APOSOR7699-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7699-250MG APOSOR7699-1G APOSOR7699-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Pto. de fusión: 107…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183573
Núm. CAS: 220298-96-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR