4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7724-1G OR7724-5G OR7724-25G
APOSOR7724-1GEA 229 EUR
APOSOR7724-1G APOSOR7724-5G APOSOR7724-25G
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03406618
Núm. CAS: 849924-99-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR