4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7766-1G OR7766-25G OR7766-5G
APOSOR7766-1GEA 163 EUR
APOSOR7766-1G APOSOR7766-25G APOSOR7766-5G
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₇ClN₂
Pto. de fusión: >215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800665
Núm. CAS: 64287-11-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR