3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7838-250MG
APOSOR7838-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR7838-250MG
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03102298
Núm. CAS: 215057-28-6